S9447
Monoclonal Anti-α-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen ~36 kDa
reactividad de especies
bovine, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using rat brain and kidney
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NAPA(8775)
rat ... Napa(140673)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)