S8890
Sodium bisulfite
ACS reagent
Sinónimos:
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
composición
SO2, ≥58.5%
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Clave InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable