S7822
Anti-SMC6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SMC6L1, Anti-proteína 6 de mantenimiento estructural de los cromosomas, Anti-proteína 6-como 1 de mantenimiento estructural de los cromosomas
Seleccione un Tamaño
371,70 €
Precio de catálogo531,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
371,70 €
Precio de catálogo531,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 126 kDa
reactividad de especies
human, rat (predicted), mouse (predicted)
técnicas
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)