Merck
S6880
Sigma-Aldrich
Oleyl stearate
~99%, liquid
Sinónimos:
Stearic acid oleyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H70O2
Número de CAS:
Peso molecular:
534.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~99%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass