Saltar a
S5893
Pipetas Pasteur de Sigma
cotton plugged, L 5 3/4 in.
Sinónimos:
63A6005-75P, Pasteur pipette, cotton plugged, glass pipette, pasteur, pipette, sterile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
95,00 €
1000 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
301,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no, plugged
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
95,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no, plugged
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
technique(s)
cell culture: suitable
L
5 3/4 in.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S6018S6143S6268
description
cotton plugged, L 5 3/4 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
cotton plugged, L 9 in.
description
non-plugged, L 9 in.
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
feature
plugged, graduations: no
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipetas Pasteur de Sigma
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)