Merck
S5670
Sigma-Aldrich
Sendai virus Nucleoprotein Fragment 321-336
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
His-Gly-Glu-Phe-Ala-Pro-Gly-Asn-Tyr-Pro-Ala-Leu-Trp-Ser-Tyr-Ala
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C85H111N20O23
Número de CAS:
Peso molecular:
1780.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥90% (HPLC)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)C(C)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)Cc5cnc[nH]5)C(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(=O)NC(C)C(O)=O
Información sobre el gen
Sendai virus ... NP(1489779)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Peptide recognized by cytotoxic T lymphocytes in vivo. Mice immunized with fragment were protected from lethal virus infection.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
W M Kast et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(6), 2283-2287 (1991-03-15)
The only peptide of Sendai virus that is recognized by cytotoxic T lymphocytes (CTL) in B6 mice was found with (i) the use of recombinant vaccinia virus constructs containing separate genes of Sendai virus and (ii) a set of overlapping