S5525
SigmaClean water bath treatment
bottle of 4 oz
About This Item
Productos recomendados
descripción
not available in EU; EU alternative Z611662
envase
bottle of 4 oz
disponibilidad
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
These instructions provide an extremely concentrated bath solution. S5525 is still effective even at 0.0025 oz of the treatment to 1 gallon of water.
Please note: If you go below 0.0025 oz, the treatment will be too dilute to be effective.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
53.9 °C