Documentos clave
S5441
Sigma-Aldrich
Stresscopin-related peptide amide human trifluoroacetate salt
Sinónimos:
SRP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C205H358N68O57
Peso molecular:
4687.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
origen biológico
human
Nivel de calidad
mol peso
4687.46 g/mol
envase
pkg of 500 μg
color
white
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... UCN2(90226)
Amino Acid Sequence
His-Pro-Gly-Ser-Arg-Ile-Val-Leu-Ser-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Gly-Leu-Leu-Gln-Ile-Leu-Leu-Glu-Gln-Ala-Arg-Ala-Arg-Ala-Ala-Arg-Glu-Gln-Ala-Thr-Thr-Asn-Ala-Arg-Ile-Leu-Ala-Arg-Val-NH2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A specific ligand for the corticotropin-releasing hormone receptor type 2 (CRHR2).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)