Saltar a
S5071
SFK1
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
285,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H37ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
409.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 12 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
InChI key
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
Application
SFK1 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)