Merck
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
Sinónimos:
Stannous tartrate
About This Item
Fórmula lineal:
SnC4H4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
266.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~99%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)