Merck
S4172
Sigma-Aldrich
Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Sinónimos:
sec-Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium hydrogen phosphate, Sodium ammonium hydrogen phosphate
Seleccione un Tamaño
250 G
96,30 €
1 KG
181,00 €
96,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
96,30 €
1 KG
181,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NaNH4HPO4 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
209.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
96,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
BioPerformance Certified
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99%
impurezas
≤0.1% Insoluble matter
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
Clave InChI
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Keiko Inami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3297-3302 (2015-05-16)
N-Nitroso-N-methylurea (NMU) is a potent carcinogen and suspected as a cause of human cancer. In this study, mutagenic NMU was detected by HPLC after the transnitrosation of non-mutagenic N-nitrosoproline (NP) to N-methylurea in the presence of thiourea (TU) under acidic
Toine F H Bovee et al.
Mutation research, 778, 1-10 (2015-05-30)
It has previously been demonstrated by others that acetone extracts of Senecio jacobaea (syn. Jacobaea vulgaris, common or tansy ragwort) test positive in the Salmonella/microsome mutagenicity test (Ames test). Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are thought to be responsible for these mutagenic