Saltar a
assay
≥90%
form
solid
color
off-white to tan
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
SMILES string
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
InChI key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
6994-59-8
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S3752-50G | 04061832865461 |
| S3752-5G | 04061832865478 |