Merck
S3375
Sigma-Aldrich
Sedoheptulose anhydride monohydrate
Sinónimos:
2,7-Anhydro-β-D-altro-heptulopyranose, Sedoheptulosan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
Sedum spectabile
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -133 to -130 °, c = 2% (w/v) in water
cadena SMILES
O.[H][C@]12CO[C@](CO)(O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H12O6.H2O/c8-2-7-6(11)5(10)4(9)3(13-7)1-12-7;/h3-6,8-11H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5-,6+,7-;/m1./s1
Clave InChI
TXADMKCMMLBFTL-CQJQEINESA-N
Nota de preparación
Prepared by a modified procedure of LaForge, F.B. and Hudson, C.S., J. Biol. Chem., 30, 61 (1917).
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Dauren Biyashev et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1480(1), 170-182 (2020-09-07)
Injury of the skin from exposure to toxic chemicals leads to the release of inflammatory mediators and the recruitment of immune cells. Nitrogen mustard (NM) and other alkylating agents cause severe cutaneous damage for which there are limited treatment options.