S1818
SNX-482 synthetic
>98% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
apparent mol wt ~4.5 kDa by SDS-PAGE
solubilidad
aqueous buffer: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Gly-Va-lAsp-Lys-Ala-Gly-Cys-Arg-Tyr-Met-Phe-Gly-Gly-Cys-Ser-Val-Asn-Asp-Asp-Cys-Cys-Pro-Arg-Leu-Gly-Cys-His-Ser-Leu-Phe-Ser-Tyr-Cys-Ala-Trp-Asp-Leu-Thr-Phe-Ser-Asp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Specifically blocks Cav2.3 (α1E, R-type) calcium channels in a voltage dependent manner.
Specifically blocks Cav2.3 (α1E, R-type) calcium channels.
Productos recomendados
Recombinant SNX-482 is also available from Sigma. To learn more about and purchase recombinant SNX-482, click here.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?