Merck
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
Sinónimos:
D-Glucitol 6-phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H13O9PBa
Número de CAS:
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
impurezas
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clave InChI
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)