Saltar a
S0702
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt
EPSP synthase substrate
Sinónimos:
3-phosphoshikimic acid trisodium salt, Shikimic acid 3-phosphate trisodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
346,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Shikimate-3-Phosphate Trisodium Salt,
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Shikimate-3-Phosphate acts as an intermediate in the shikimic acid pathway of aromatic amino acid biosynthesis in microorganisms.
Application
Substrate for EPSP synthase, an enzyme involed in amino acid synthesis as well as glyphosate resistance in GMO crops.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
744034I5505B6149
solubility
H2O: 1.0 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)