Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 268,00 € 227,80 € |
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 691,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6NNa2O4P
Número CAS:
Peso molecular:
257.09
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
222-014-8
MDL number:
227,80 €
Precio de catálogo268,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
General description
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥94% (HPLC) | assay 98.5-102.5% | assay 98.0-101.0% (dried substance) | assay ≥98.0% (T) |
| solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: ~35.8 g/L at 20 °C | solubility - | solubility water: soluble 50 mg/mL at 25 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form crystalline | form crystalline | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?