Saltar a
S0501
Sodium nitroprusside dihydrate
Sinónimos:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
297.95
EC Number:
238-373-9
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI key
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Releases NO in vivo, thus activating guanylyl cyclase, ADP-ribosyltransferase, and cyclooxygenase and inhibiting lipoxygenase. Induces vasodilation and inhibits platelet aggregation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitroprusside dihydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)