Documentos clave
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
Características
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
Parámetros
19,090 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)