RAB1127
Mouse PAI-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
624,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
624,00 €
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/ml
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?