Documentos clave
RAB1067
Sigma-Aldrich
Human JAM-C ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/ml
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... JAM3(83700)
Descripción general
This ELISA antibody pair detects Human Junctional Adhesion Molecule C (JAM3 / CD323)
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chloé Loyer et al.
Critical care (London, England), 26(1), 155-155 (2022-06-01)
A dysregulated immune response is emerging as a key feature of critical illness in COVID-19. Neutrophils are key components of early innate immunity that, if not tightly regulated, contribute to uncontrolled systemic inflammation. We sought to decipher the role of