Documentos clave
RAB1058
Sigma-Aldrich
Human ICOS ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
624,00 €
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
624,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ICOS(29851)
Categorías relacionadas
Descripción general
This ELISA antibody pair detects human ICOS. Other species are not determined.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rajni Kumari et al.
Nature communications, 10(1), 4255-4255 (2019-09-20)
Caspase-10 belongs to the class of initiator caspases and is a close homolog of caspase-8. However, the lack of caspase-10 in mice and limited substrate repertoire restricts the understanding of its physiological functions. Here, we report that ATP-citrate lyase (ACLY)
Qian Xia et al.
FEBS open bio, 9(6), 1137-1143 (2019-04-20)
Abdominal arterial aneurysm (AAA) shares many features with autoimmune diseases and appears to be a T-cell-mediated process. In addition, certain epigenetic changes, including DNA methylation, are associated with AAA. In this study, we investigated epigenetic modifications in regulatory T cells