Documentos clave
RAB1040
Sigma-Aldrich
Human EN-RAGE/S100A12 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
607,00 €
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
607,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/ml
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... S100A12(6283)
Descripción general
This ELISA antibody pair detects Human EN-RAGE. Other species not yet determined.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Najla Aljaberi et al.
Pediatric rheumatology online journal, 18(1), 7-7 (2020-01-18)
Serum phagocyte-derived alarmins S100A8/9 and S100A12 are considered useful for the assessment of inflammatory diseases. Our study evaluated the use of S100 proteins in a pediatric clinical setting for estimating disease activity and supporting diagnosis. Patients (n = 136) who had S100