Saltar a
RAB0971
Phosphotyrosine JAK2 / Tyrosine-protein Kinase JAK2 ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... JAK2(3717)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK2. The JAK2 (Janus kinase 2) gene is mapped to human chromosome 9p24.1.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Janus kinase 2 (JAK2) mediates epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. The JAK2/STAT3 signaling pathway is associated with tumor development in a number of cancer such as gastric cancer. Mutation in the JAK2 gene is known to activate JAK2 receptor action even in the absence of ligand, inducing cell proliferation and opposing apoptosis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0970RAB0972RAB0974
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... JAK2(3717)
Gene Information
human ... JAK1(3716)
Gene Information
human ... JAK3(3718)
Gene Information
human ... LCK(3932)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)