Documentos clave
RAB0786
Sigma-Aldrich
Mouse Ahsg / Alpha-2-HS-glycoprotein ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 ng/mL
standard curve range: 8.192-2000 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Ahsg(11625)
Descripción general
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Fetuin A/AHSG.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ditte Hansen et al.
BMC nephrology, 15, 130-130 (2014-08-13)
The risk of cardiovascular disease is tremendously high in dialysis patients. Dialysis patients treated with vitamin D analogs show decreased cardiovascular morbidity and mortality compared with untreated patients. We examined the influence of two common vitamin D analogs, alfacalcidol and
H Koseki et al.
Cryo letters, 34(1), 10-19 (2013-02-26)
In order to determine a suitable condition for osteoblasts cryopreservation, murine osteoblasts were freezed by programmed freezer with a magnetic field (CAS freezer). After 7 days cryopreservation at -150°, the number of survival cells immediately after thawing and the growth