Saltar a
RAB0604
Human AMICA1 / Junctional Adhesion Molecule-like ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... AMICA1(120425)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMICA1(120425)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes human AMICA.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0678RAB0677RAB0358
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... AMICA1(120425)
Gene Information
human ... ICAM3(3385)
Gene Information
human ... ICAM2(3384)
Gene Information
human ... MICA(100507436)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
-
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 65 pg/mL
standard curve range: 65.54-16000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)