Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
96 wells | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 539,00 € |
Acerca de este artículo
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
539,00 €
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 2 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NOV(4856)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| Gene Information human ... NOV(4856) | Gene Information mouse ... Nov(18133) | Gene Information rhesus macaque ... NOV(702196) | Gene Information rabbit ... IL4(100302454) |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity rhesus macaque | species reactivity rabbit |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type serum | input - | input sample type plasma | input sample type serum sample(s) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?