Documentos clave
RAB0495
Sigma-Aldrich
Mouse TWEAK ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Seleccione un Tamaño
1 KIT
755,00 €
755,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
755,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
755,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 pg/mL
standard curve range: 0.27-200 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Tnfsf12(21944)
Descripción general
The Mouse Tweak ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Mouse Tweak in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Inmunógeno
Recombinant Mouse TWEAK
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zulong Sheng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 16(5), 4019-4029 (2018-10-23)
Acute myocardial infarction (AMI) remains one of the leading causes of mortality worldwide; however, endothelial progenitor cell (EPC) transplantation has been proposed as a promising treatment strategy for EPC. High levels of tumor necrosis factor-related weak inducer of apoptosis (TWEAK)