Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 959,00 € |
Acerca de este artículo
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
959,00 €
usage
192 assays
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
rat ... STAT6(362896)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 192 assays | description 96 assays | description 96 assays | description 96 assays |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse |
| Gene Information human ... STAT6(6778) | Gene Information human ... STAT6(6778) | Gene Information human ... STAT3(6774) | Gene Information human ... STAT1(6772) |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| usage 192 assays | usage 96 assays | usage 96 assays | usage 96 assays |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Los componentes del kit también están disponibles por separado
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?