Merck
RAB0427
Sigma-Aldrich
Mouse P-Selectin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
Seleccione un Tamaño
1 KIT
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
mouse
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Selp(20344)
Descripción general
The Mouse P-Selectin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse P-Selectin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Inmunógeno
Recombinant Mouse P-Selectin
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Somanathapura K NaveenKumar et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(9), 2303-2316 (2019-05-19)
Reactive oxygen species (ROS) are capable of inducing cell death or apoptosis. Recently, we demonstrated that lipid-ROS can mediate ferroptosis and activation of human platelets. Ferroptosis is an intracellular iron-mediated cell death, distinct from classical apoptosis and necrosis, which is