Documentos clave
RAB0133
Sigma-Aldrich
Rat LIX / CXCL5 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Seleccione un Tamaño
1 KIT
528,00 €
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
528,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
528,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
reactividad de especies
rat
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
The Rat LIX ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat LIX cell lysate and tissue lysate.
Inmunógeno
Recombinant Rat LIX
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)