R8820N-05
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons: RDRGN
Sinónimos:
RDRGN cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat spinal cord
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Rat Dorsal Root Ganglion Neurons (RDRGN) are derived from spinal cords of normal embryonic rat (gestation day 15). >500,000 cells cryopreserved in Serum-free Freezing Medium.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Calidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable