R8381
Dpn I from Diplococcus pneumoniae
Restriction Enzyme
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
concentración
10,000 units/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Especificidad
Ligation and recutting results: After 2-10-fold Dpn I overdigestion of 1 μg pBR322 DNA substrate, results in 100% cutting, >30% of fragments can be ligated, and >90% recut.
Heat inactivation: 75 °C for 15 minutes.
Aplicación
Otras notas
Forma física
Producto relacionado
tampón de incubación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?