R5648
Rottlerin
Sinónimos:
1-[6-[(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-8-yl]-3-phenyl-2-propen-1-one, Mallotoxin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (Mallotus philippinensis)
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
mp
200.0 °C
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(c2O)C(=O)\C=C\c4ccccc4)c1O
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Clave InChI
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Información sobre el gen
human ... CDK2(1017)
Descripción general
Aplicación
- as a protein kinase C δ (PKCδ) inhibitor for the analysis of protein content and phosphorylation in rats
- to examine the gene expression of early osteoblast markers
- to attenuate pyruvate dehydrogenase (PDH) phosphorylation by succinate
- to depolarise mitochondria
- to investigate its antitumor activity in pancreatic cancer (PC) cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?