557370
Rottlerin
≥98% (HPLC), solid, PKC inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Rottlerin, Mallotoxin
Seleccione un Tamaño
176,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
176,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8272
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
orange
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C=Cc2c1c(c(c(c2O)Cc4c(c(c(c(c4O)C(=O)C)O)C)O)O)C(=O)\C=C\c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Clave InChI
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKCδ
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable