R1276
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
Seleccione un Tamaño
414,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
414,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
mp
200 °C
solubilidad
DMSO or ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
Clave InChI
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.