Saltar a
R101
Ranitidine hydrochloride
H2 histamine receptor antagonist;, solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
36,50 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
120,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22N4O3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
350.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-333-0
MDL number:
Form:
solid
36,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ranitidine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
tan
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Application
Ranitidine hydrochloride has been used as a reference compound for the development and validation of parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA).
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent.
Ranitidine is mainly used to treat gastrointestinal impairment instigated by non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L109R109H127
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL, methanol: 28 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg/mL, H2O: insoluble, methanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
color
tan
color
white
color
tan
color
white to beige
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... CCKAR(886)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA5(2558), GABRA6(2559)
rat ... Gabrg1(140674)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
Roche
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ranitidine hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. Do you have any data on the concentration of NDMA and NDEA in this reagent?
    1 respuesta
    1. The impurities in this product are not identified. Please see the product specification to view tests performed for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/583/995/R101-BULK_________SIGMA____.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. こちらのラニチジン塩酸塩中には、不純物としてN-Nitrosodimethylamine (NDMA) 、N-Nitrosodiethylamine (NDEA) は含まれていますでしょうか。また、含まれている場合、その濃度についての情報はありますでしょうか。
    1 respuesta
    1. The impurities in this product are not identified. Please see the product specification to view the testing performed for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/583/995/R101-BULK_________SIGMA____.pdf
      Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals.
      ¿Le ha resultado útil?