Merck
R0783
Sigma-Aldrich
RG-239 hydrate
Sinónimos:
(3)-3-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-lup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, (3R)-3-Allyl-3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid hydrate, 18 dia 2
Seleccione un Tamaño
5 MG
144,00 €
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
144,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H52O3 · xH2O
Peso molecular:
496.76 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@](O)(CC=C)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C33H52O3.H2O/c1-9-14-33(36)20-17-29(6)24(28(33,4)5)13-15-31(8)25(29)11-10-23-26-22(21(2)3)12-16-32(26,27(34)35)19-18-30(23,31)7;/h9,22-26,36H,1-2,10-20H2,3-8H3,(H,34,35);1H2/t22-,23+,24-,25+,26+,29-,30+,31+,32-,33-;/m0./s1
Clave InChI
JMELBGCTIDKOPM-RQBNYOBGSA-N
Aplicación
RG-239, a betulinic acid derivative and TGR5/Gpbar-1 agonist, is used to study the role of bile acid activated TGR5 in intestinal motility, inflammation, energy production, glucose homeostasis, glycemic control, obesity and liver steatosis.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RG-239 is a TGR5 agonist
Semisynthetic derivative of betulinic acid (3β-allylbetulinic acid), RG-239 is an agonist at the G-protein coupled receptor TGR5. TGR5 signalling induces glucagon-like peptide-1 (GLP-1) release in brown adipose tissue, enhancing glucose tolerance and attenuating diet-induced obesity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)