R0654
Reveromycin A
solid, suitable for cell culture, BioReagent
Seleccione un Tamaño
324,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
324,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Reveromycin A, solid
origen biológico
Streptomyces sp.
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
660.79 g/mol
envase
pkg of 100 μg
color
tan
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
soluble
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
protein synthesis | interferes
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]1(C\C=C(C)\C=C\[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C(O)=O)O[C@]2(CC[C@@H]1C)CC[C@@](CCCC)(OC(=O)CCC(O)=O)[C@@]([H])(O2)\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C36H52O11/c1-6-7-19-35(47-34(44)17-16-32(40)41)21-22-36(46-30(35)14-10-25(3)23-33(42)43)20-18-27(5)29(45-36)13-9-24(2)8-12-28(37)26(4)11-15-31(38)39/h8-12,14-15,23,26-30,37H,6-7,13,16-22H2,1-5H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)/b12-8+,14-10+,15-11+,24-9+,25-23+/t26-,27-,28-,29+,30-,35+,36-/m0/s1
Clave InChI
ZESGNAJSBDILTB-OXVOKJAASA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?