Merck
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
Sinónimos:
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
Seleccione un Tamaño
25 MG
1120,00 €
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
1120,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H51NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
521.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
color
white
mp
99.5-110 °C
solubilidad
DMSO: 16 mg/mL
emisor
Roche
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
Clave InChI
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Características y beneficios
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)