Documentos clave
PZ0314
Sigma-Aldrich
PF-04671536
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Methyl-3-[[(2R)-4 (2-thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, PF 4671536
Seleccione un Tamaño
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
86,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
346.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
86,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04671536 is a highly potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 8B (PDE8B) phosphodiesterase 8A (PDE8A). In primary human pancreatic islets, PF-04671536 increases insulin secretion in a glucose-dependent manner.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)