PZ0302
PF-06747775
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]-3-pyrrolidinyl]-2-propenamide, N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]pyrrolidin-3-yl]acrylamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
Clave InChI
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable