Merck
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
Seleccione un Tamaño
5 MG
128,00 €
25 MG
517,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
128,00 €
25 MG
517,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N4O · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
310.39
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
Clave InChI
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alan D Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(1), 230-239 (2018-12-13)
The voltage gated sodium channel NaV1.8 has been postulated to play a key role in the transmission of pain signals. Core hopping from our previously reported phenylimidazole leads has allowed the identification of a novel series of benzimidazole NaV1.8 blockers.