Documentos clave
PZ0257
Sigma-Aldrich
WAY-252623
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazole, 2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)indazole, CID 16734800, LXR-623, LXR623
Seleccione un Tamaño
5 MG
137,00 €
25 MG
502,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
137,00 €
25 MG
502,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H12ClF5N2
Número de CAS:
Peso molecular:
422.78
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.77
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c2n[n](c(c2ccc1)c4ccc(cc4)F)Cc3c(cc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C21H12ClF5N2/c22-18-10-15(24)9-6-13(18)11-29-20(12-4-7-14(23)8-5-12)16-2-1-3-17(19(16)28-29)21(25,26)27/h1-10H,11H2
Clave InChI
KYWWJENKIMRJBI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
WAY-252623 (LXR623) is an orally available, potent and highly selective Liver X receptors (LXRs) agonist that significantly reduced total and LDL-cholesterol. WAY-252623 reduces lesion progression in the murine LDLR(-/-) atherosclerosis model.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weijun Wan et al.
Cell death & disease, 10(3), 248-248 (2019-03-15)
LXR-623 (WAY-252623), a liver X receptor agonist, reduces atherosclerotic plaque progression and remarkably inhibits the proliferation of glioblastoma cells, owing to its brain-penetrant ability. However, the role of LXR-623 against the proliferation of other cancer cells and the underlying mechanism
Chiara Giannarelli et al.
European heart journal, 33(2), 264-273 (2011-05-25)
The aim of this study was to investigate the effects of liver X receptors (LXRs)-β preferential activation by LXR-623 (WAY-252623), a novel LXRs agonist, on plaque progression/regression in a rabbit model of advanced atherosclerosis. Advanced atherosclerosis was induced in New
Chiara Giannarelli et al.
European heart journal, 33(2), 264-273 (2011-05-25)
The aim of this study was to investigate the effects of liver X receptors (LXRs)-β preferential activation by LXR-623 (WAY-252623), a novel LXRs agonist, on plaque progression/regression in a rabbit model of advanced atherosclerosis. Advanced atherosclerosis was induced in New
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research