PZ0238
CP-944629
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(1,1-Dimethylethyl)-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-5-oxazolyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1,3-oxazol-5-yl][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 3-tert-Butyl-6-[4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazol-5-yl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, 5-(3-tert-Butyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)oxazole, CP944629
Seleccione un Tamaño
108,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
108,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)(C)C1=NN=C2C=CC(C3=C(C4=C(F)C=C(F)C(F)=C4)N=CO3)=CN21
InChI
1S/C19H15F3N4O/c1-19(2,3)18-25-24-15-5-4-10(8-26(15)18)17-16(23-9-27-17)11-6-13(21)14(22)7-12(11)20/h4-9H,1-3H3
Clave InChI
VNZJNPIWZYMGAO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)