Documentos clave
PZ0218
Sigma-Aldrich
PF-03814735
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-[(1S,4R)-6-[[4-(Cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-imin-9-yl]-2-oxoethyl]-acetamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
108,00 €
25 MG
294,00 €
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
108,00 €
25 MG
294,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25F3N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
474.48
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(nc(nc1)Nc3cc4c(cc3)[C@H]5N([C@@H]4CC5)C(=O)CNC(=O)C)NC2CCC2
InChI
1S/C23H25F3N6O2/c1-12(33)27-11-20(34)32-18-7-8-19(32)16-9-14(5-6-15(16)18)30-22-28-10-17(23(24,25)26)21(31-22)29-13-3-2-4-13/h5-6,9-10,13,18-19H,2-4,7-8,11H2,1H3,(H,27,33)(H2,28,29,30,31)/t18-,19+/m0/s1
Clave InChI
RYYNGWLOYLRZLK-RBUKOAKNSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-03814735 is a potent inhibitor of Aurora kinase A and B (IC50 = 5 and 0.8 nM, respectively). PF-03814735 inhibits proliferation of tumor cells in culture and in xenograft tumor models. The compound PF-03814735 blocks phosphorylation of Aurora B and Histone H3, and leads to the formation of polyploid cells in culture (HCT116 and MDA-MB-231).
PF-03814735 is a potent inhibitor of Aurora kinase A and B.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francesco Paolo Fiorentino et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-20)
Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive type of lung cancer with high mortality that is caused by frequent relapses and acquired resistance. Despite that several target-based approaches with potential therapeutic impact on SCLC have been identified, numerous targeted
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a