Unfortunately, a data sheet is not provided for this product. However, it is recommended to solubilize the material in DMSO at 20 mg/mL. This information can be found in the 'PROPERTIES' section of the product page.
PZ0213
PF-04418948
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(4-Fluorobenzoyl)-3-[[(6-methoxy-2-naphthalenyl)oxy]methyl]-3-azetidinecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)N2CC(C2)(COc3cc4c(cc(cc4)OC)cc3)C(=O)O
InChI
1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-17-11-20(9-5-16(17)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)15-2-6-18(24)7-3-15/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Clave InChI
LWJGMYMNSNVCEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
-
Where is the datasheet to know how to reconstitute it?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?