Merck
PZ0035
Sigma-Aldrich
Sutezolid
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, PNU-100480, PNU100480
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20FN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
353.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -8 to -12°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
FC1=CC(N(C[C@H](CNC(C)=O)O2)C2=O)=CC=C1N3CCSCC3
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Clave InChI
FNDDDNOJWPQCBZ-ZDUSSCGKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sutezolid (PNU 100480) is an oxazolidinone antimicrobial. Sutezolid inhibits protein synthesis by inhibiting bacterial mRNA translation. Sutezolid is being investigated for the treatment of multiple drug–resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. The compound is a less toxic and more potent derivative of linezolid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.