Documentos clave
PRS4941
Sigma-Aldrich
Anti-LASS6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LAG1 homolog 6, Anti-LAG1 homolog, ceramide synthase 6, Anti-Longevity Assurance Homolog 6
Seleccione un Tamaño
100 μG
379,00 €
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
379,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LASS6(253782)
Inmunógeno
a 13 amino acid peptide near the amino-terminus of the human LASS6.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4941.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)