Documentos clave
PRS4055
Sigma-Aldrich
Anti-VISA (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CARD adapter inducing interferon-beta, Anti-Cardif, Anti-IPS-1, Anti-MAVS, Anti-Mitochondrial antiviral signaling protein, Anti-Virus-induced signaling adapter
Seleccione un Tamaño
100 μG
505,00 €
505,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
505,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
505,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAVS(57506)
Inmunógeno
a 17 amino acid peptide from near the center of human VISA.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4055.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)